Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Biox Cardboard Freezer Boxes | Avantor

Biox Cardboard Freezer Boxes

81, 5 cm (2")
Catalog # 75780-312
Supplier:   TWD Scientific
Fournisseur #:  BX90-2281
Biox Cardboard Freezer Boxes
Catalog # 75780-312
Supplier:  TWD Scientific
Biox Cardboard Freezer Boxes
Biox Cardboard Freezer Boxes

81, 5 cm (2")

Price
$603.30
Log in pour la disponibilité
Case of 100
Product Details & Documents

Premium cardboard freezer boxes with a water-resistant coating.

  • Chemically resistant to alcohols and mild organic solvents
  • Temperature range: –196 to 121°C (–320 to 250 °F)
  • Accommodates 0.5 ml, 1.5 ml, or 2.0 ml microtubes
  • Suitable for liquid nitrogen storage

Boxes feature a water-resistant coating for improved durability.

Spécifications
  • Nb de places:
    81
  • Hauteur:
    5 cm (2")
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.