Polyethylene Plug Caps, Starplex®
Plug Style Caps, Green, Non sterile
Catalog # 10836-526
Fournisseur #: V9195
Jump to:
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
PLUG CAPS ONLY GREEN CS6000 Catalog #CA11007-696
Le produit CA11007-696 est un remplacement de 10836-526 et a le même emballage et les mêmes spécifications, mais peut être d'une quantité différente.
Product Details & Documents
Nonsterile polyethylene plug style caps are designed for use with 5mL and 10mL vials
All caps are bulk packaged in bags.
Spécifications
- Sterility:Non sterile
- Désignation:Plug Style Caps
- Cap Color:Green



