Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
ANAEROBE NIRTRATE REAGENT B EA
Catalog # CA10015-466
Supplier:
HARDY DIAGNOSTICS CA
Certificates
Expand image
ANAEROBE NIRTRATE REAGENT B EA
Catalog # CA10015-466
Supplier:
HARDY DIAGNOSTICS CA
Supplier Number:
Z135
Certificates
Frequently Bought Together
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
Supplier: VWR International
VWR® Universal Pipette Tips
Supplier: VWR International
VWR® Microcentrifuge Tubes, PP
Supplier: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Supplier: BDH
Falcon® Centrifuge Tubes, Conical Bottom, Corning
Supplier: Corning
VWR® Disposable Petri Dishes
Supplier: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Supplier: VWR International