Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
CHR TB STL CSTR ISO5 BLK 18-22IN
Catalog # 10832-338
Supplier:
BioFit
Expand image
CHR TB STL CSTR ISO5 BLK 18-22IN
Catalog # 10832-338
Supplier:
BioFit
Supplier Number:
EESLC-I5-BK
Frequently Bought Together
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Supplier: BDH
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
Supplier: VWR International
VWR® Disposable Petri Dishes
Supplier: VWR International
Falcon® Centrifuge Tubes, Conical Bottom, Corning
Supplier: Corning
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Supplier: VWR International
VWR® Universal Pipette Tips
Supplier: VWR International
Acétonitrile ≥99.9% (by GC), OmniSolv®, gradient grade for HPLC, Supelco®
Supplier: MilliporeSigma