Fixable Viability Kit, Zombie Violet™ | Avantor
Fixable Viability Kit, Zombie Violet™
Zombie Violet™ Fixable Viability Kit, 100 Tests
Catalog # CA10761-308
Supplier:   Biolegend
Fournisseur #:  423113
Fixable Viability Kit, Zombie Violet™
Catalog # CA10761-308
Supplier:  Biolegend
CAS Number:  
Fixable Viability Kit, Zombie Violet™
Fixable Viability Kit, Zombie Violet™
Zombie Violet™ Fixable Viability Kit, 100 Tests
CAS Number:  
Price
$139.00
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Zombie Violet™ is an amine-reactive fluorescent dye that is non-permeant to live cells but permeant to the cells with compromised membranes
Zombie Violet™ dye is excited by the violet laser (405 nm) and has a fluorescence emission maximum of 423 nm. If using in a multi-color panel design, filter optimization may be required depending on other fluorophores used.
Thus, it can be used to assess live vs. dead status of mammalian cells. Zombie Violet™ is a polar, water soluble dye providing green fluorescence, making it suitable for multi-color detection.
Delivery information: Zombie Violet™ Fixable Viability Kit is composed of lyophilized Zombie Violet™ dye and anhydrous DMSO.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Zombie Violet™ Fixable Viability Kit
  • Taille:
    100 Tests