Anti-FGF-basic Rabbit Polyclonal Antibody
100 µg, PP Vial
Catalog # 10775-084
Supplier: Peprotech
Fournisseur #: 500-P18-100UG
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human FGF-basic. AntiHuman FGF-basicspecific antibody was purified by affinity chromatography employing an immobilized Human FGF-basic matrix.
Applications tested can vary by lot number. See Product Data Sheet for more information.
Type: Primary
Antigen: FGF-basic
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit IgG
Reactivity: Human
Spécifications
- Taille:100 µg
- Packaging:PP Vial
- Western blot:Yes
- Clonality:Polyclonal
- Purification:Recombinant Human FGF-basic
- Antibody type:Primary
- Form:Lyophilized
- Isotype:IgG
- Storage temperature:Store at –20 °C prior to reconstitution.
- Host:Rabbit
- Molecular weight:17.2 kDa
- Shipping temperature:Ambient
- Antigen name:FGF-basic
- Cat. No.:10775-084
- Reactivity:Human
- Immunogen:Recombinant Human FGF-basic
- Conjugation:Unconjugated
- Antigen symbol:FGF-basic
- Storage buffer:See Product Data Sheet for more information.
- ELISA:Yes
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



