Supelco® Certipur® pH Buffer Solutions
Product Details & Documents
Traceable to SRM from NIST and PTB.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Sachet
- Color:Colorless
- Désignation:Di-sodium hydrogen phosphate/sodium hydroxide
- Taille:30×30 ml
- pH Buffer Type:Phosphate
- Reference Temperature:25 °C
- pH:12.00