Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
pH Buffer Solutions, Hach | Avantor

pH Buffer Solutions, Hach

±0.02, 25 °C, 15 mL, 4.01, Red
Catalog # CA10199-502
Supplier:   Hach
Fournisseur #:  2283436
pH Buffer Solutions, Hach
Catalog # CA10199-502
Supplier:  Hach
CAS Number:  
pH Buffer Solutions, Hach
pH Buffer Solutions, Hach

±0.02, 25 °C, 15 mL, 4.01, Red

CAS Number:  
Price
$23.65
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents

For pH meter standardization

Available colorless, or color-coded for easy identification.

Documents

Spécifications

Spécifications

  • Color:
    Red
  • Taille:
    15 mL
  • Reference Temperature:
    25 °C
  • pH:
    4.01
  • pH Accuracy:
    ±0.02

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.