Bluetooth Serial Adapter
Bluetooth dongle v2.0 RS232 set paired for use with MS-TS, ML-T and ME-T balances
Catalog # CA10147-668
Supplier: Mettler Toledo
Fournisseur #: 30086495
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
This paired bluetooth RS232 serial adapter ADP-BT-S is specially designed to provide wireless connection between printer and balance in laboratory weighing applications.
- Efficient use of workspace
This ensures error-free data transfer by simply plug in the BT adapter to wirelessly send data between your balance and a PC, printer or other peripheral device.
Spécifications
- Désignation:Bluetooth dongle v2.0 RS232 set paired for use with MS-TS, ML-T and ME-T balances