CM-BASE D BRIX 0-33% RESOLUTION 0.1% | Avantor
CM-BASE D BRIX 0-33% RESOLUTION 0.1%
Catalog # 10672-462
Supplier:   Atago
Fournisseur #:  3604
CM-BASE D BRIX 0-33% RESOLUTION 0.1%
Catalog # 10672-462
Supplier:  Atago
CM-BASE D BRIX 0-33% RESOLUTION 0.1%
Price
$8,478.31
Log in pour la disponibilité
Each (820g)
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy