2PROPANOL ACS 20L | Avantor
2PROPANOL ACS 20L
Catalog # CA10498-088
Supplier:   CFS CHEMICALS CA
Fournisseur #:  CFS-104104-1
2PROPANOL ACS 20L
Catalog # CA10498-088
Supplier:  CFS CHEMICALS CA
CAS Number:  
2PROPANOL ACS 20L
CAS Number:  
Price
$263.96
Log in pour la disponibilité
Case (1l)