QualiSampler Set, Bürkle | Avantor
QualiSampler Set, Bürkle
QualiSampler set PP
Catalog # 10217-130
Supplier:   BURKLE INC
Fournisseur #:  5330-1000
QualiSampler Set, Bürkle
Catalog # 10217-130
Supplier:  BURKLE INC
QualiSampler Set, Bürkle
QualiSampler Set, Bürkle
QualiSampler set PP
Price
$2,507.78
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
The handy set, which comes complete with carrying case, combines the LiquiSampler and the ViscoSampler with practical accessories
Models in PP or PTFE/ FEP.
Ordering information: Set consists of LiquiSampler 100 cm, ViscoSampler 100 cm, case, 5 sample bottles and cleaning brush.
Spécifications
  • Désignation:
    QualiSampler set PP
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.