Round-Bottom Flasks with Four Vertical Necks, ChemScience | Avantor
Round-Bottom Flasks with Four Vertical Necks, ChemScience
1000 ml, Flask, Round Bottom, 4-Neck Vertical, 29/42, 24/40
Catalog # CA10204-408
Supplier:   CHEM SCIENCE INC CA
Fournisseur #:  CS-F021841L
Round-Bottom Flasks with Four Vertical Necks, ChemScience
Catalog # CA10204-408
Round-Bottom Flasks with Four Vertical Necks, ChemScience
Round-Bottom Flasks with Four Vertical Necks, ChemScience
1000 ml, Flask, Round Bottom, 4-Neck Vertical, 29/42, 24/40
Price
401,03 $
Log in pour la disponibilité
Case of 1
Product Details & Documents
With identical vertical side joints.
Spécifications
  • Capacité:
    1000 ml
  • Désignation:
    Flask, Round Bottom, 4-Neck Vertical
  • Side ST Joint Size:
    24/40
  • Center Joint:
    29/42
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.