Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Vacuum Traps, Spherical Joints, Chemscience | Avantor

Vacuum Traps, Spherical Joints, Chemscience

Vacuum trap, spherical joints, 35/20
Catalog # CA10203-018
Supplier:   CHEM SCIENCE INC CA
Fournisseur #:  CS-V0175037
Vacuum Traps, Spherical Joints, Chemscience
Catalog # CA10203-018
Vacuum Traps, Spherical Joints, Chemscience
Vacuum Traps, Spherical Joints, Chemscience

Vacuum trap, spherical joints, 35/20

Price
$170.49
Log in pour la disponibilité
Case of 1
Product Details & Documents

With 35/20 spherical joints for added flexibility.

  • Trap body has 50 mm O.D. and 360 mm length

Ordering information: Order the three adapters and 35/20 SS pinch clamps separately.

Spécifications
  • ST Joint No.:
    35/20
  • Désignation:
    Vacuum trap, spherical joints
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.