Stopper, Cap Design, Chemscience | Avantor
Stopper, Cap Design, Chemscience
Stopper, cap design, 24/40
Catalog # CA10202-934
Supplier:   CHEM SCIENCE INC CA
Fournisseur #:  CS-S0392440
Stopper, Cap Design, Chemscience
Catalog # CA10202-934
Stopper, Cap Design, Chemscience
Stopper, Cap Design, Chemscience
Stopper, cap design, 24/40
Price
$70.46
Log in pour la disponibilité
Case of 1
Product Details & Documents
These stoppers are designed for apparatus having an inner opening.
Spécifications
  • ST Joint No.:
    24/40
  • Désignation:
    Stopper, cap design
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.