Flasks, Heavy Wall, Round Bottom, Single Neck, Spherical Joint, ChemScience
2 L, Spherical Joint Round Bottom Flask, 35/20
Catalog # CA10201-808
Supplier: CHEM SCIENCE INC CA
Fournisseur #: CS-F052702L
Flasks, Heavy Wall, Round Bottom, Single Neck, Spherical Joint, ChemScience
Catalog # CA10201-808
Supplier: CHEM SCIENCE INC CA
Jump to:
Product Details & Documents
Heavy wall design.
All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Spécifications
- Capacité:2 L
- Désignation:Spherical Joint Round Bottom Flask
- Joint Size:35/20
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.