Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Mini Hohmann Elevator, OR Grade, Sklar | Avantor

Mini Hohmann Elevator, OR Grade, Sklar

Mini Hohmann Elevator, 6 mm, 16.5 cm (6½"), Premium OR-Grade, Stainless steel, Double ('S') Curved, Non sterile
Catalog # 10193-396
Supplier:   Sklar
Fournisseur #:  40-7450
Mini Hohmann Elevator, OR Grade, Sklar
Catalog # 10193-396
Supplier:  Sklar
Mini Hohmann Elevator, OR Grade, Sklar
Mini Hohmann Elevator, OR Grade, Sklar

Mini Hohmann Elevator, 6 mm, 16.5 cm (6½"), Premium OR-Grade, Stainless steel, Double ('S') Curved, Non sterile

Price
$254.09
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Mini Hohmann Elevators are constructed of stainless steel and with industry standard.

Spécifications
  • Sterility:
    Non sterile
  • Désignation:
    Mini Hohmann Elevator, 6 mm
  • Longueur:
    16.5 cm (6½")
  • Matière:
    Stainless steel
  • Curvature:
    Double ('S') Curved
  • Grade:
    Premium OR-Grade
  • Cat. No.:
    10193-396
  • Disposable / reusable:
    Reusable
  • Latex/Latex-free:
    Latex-free

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.