Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Pitcher/Beaker, Sklar

Pitcher/Beaker, Sklar

2000 ml (68 oz.), Pitcher/Beaker with Handle, 169 mm (6⅝"), 129 mm (5¹⁄₁₆")
Catalog # 10193-082
Supplier:   Sklar
Supplier #:  10-1539-12
Pitcher/Beaker, Sklar
Catalog # 10193-082
Supplier:  Sklar
Pitcher/Beaker, Sklar
Pitcher/Beaker, Sklar

2000 ml (68 oz.), Pitcher/Beaker with Handle, 169 mm (6⅝"), 129 mm (5¹⁄₁₆")

Price
$3,358.58
New Customer Promotional Price
Log in for availability
Pack of 12
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Stainless Steel Beaker may be used for a variety of things, including use in the laboratory, or holding sterilized instruments in solution until their use in specific procedures.

Specifications
  • Ø ext.:
    129 mm (5¹⁄₁₆")
  • Capacité:
    2000 ml (68 oz.)
  • Désignation:
    Pitcher/Beaker with Handle
  • Hauteur:
    169 mm (6⅝")

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.