Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Pitcher/Beaker, Sklar | Avantor

Pitcher/Beaker, Sklar

1200 ml (40 oz.), Pitcher/Beaker with Handle, 154 mm (6¹⁄₁₆"), 105 mm (4⅛")
Catalog # 10193-000
Supplier:   Sklar
Fournisseur #:  10-1175
Pitcher/Beaker, Sklar
Catalog # 10193-000
Supplier:  Sklar
Pitcher/Beaker, Sklar
Pitcher/Beaker, Sklar

1200 ml (40 oz.), Pitcher/Beaker with Handle, 154 mm (6¹⁄₁₆"), 105 mm (4⅛")

Price
$209.86
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Stainless Steel Beaker may be used for a variety of things, including use in the laboratory, or holding sterilized instruments in solution until their use in specific procedures.

Spécifications
  • Ø ext.:
    105 mm (4⅛")
  • Capacité:
    1200 ml (40 oz.)
  • Désignation:
    Pitcher/Beaker with Handle
  • Hauteur:
    154 mm (6¹⁄₁₆")

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.