Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Pitcher/Beaker, Sklar | Avantor

Pitcher/Beaker, Sklar

600 ml (20 oz.), Pitcher/Beaker without Handle, 118 mm (4⅝"), 86 mm (3⅜")
Catalog # 10192-998
Supplier:   Sklar
Fournisseur #:  10-1174
Pitcher/Beaker, Sklar
Catalog # 10192-998
Supplier:  Sklar
Pitcher/Beaker, Sklar
Pitcher/Beaker, Sklar

600 ml (20 oz.), Pitcher/Beaker without Handle, 118 mm (4⅝"), 86 mm (3⅜")

Price
$218.46
New Customer Promotional Price
Log in for availability
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Stainless Steel Beaker may be used for a variety of things, including use in the laboratory, or holding sterilized instruments in solution until their use in specific procedures.

Specifications
  • Ø ext.:
    86 mm (3⅜")
  • Capacité:
    600 ml (20 oz.)
  • Désignation:
    Pitcher/Beaker without Handle
  • Hauteur:
    118 mm (4⅝")

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.