pH Buffer Solutions, Hach
±0.02, 25 °C, 50 mL, 10.01, Blue
Catalog # 10199-508
pH Buffer Solutions, Hach
Catalog # 10199-508
Supplier:  
CAS Number:  
pH Buffer Solutions, Hach
pH Buffer Solutions, Hach
±0.02, 25 °C, 50 mL, 10.01, Blue
CAS Number:  
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
BUFFER SOLN BLUE PH 10.01 50ML Catalog #CA10199-508
Product Details & Documents
For pH meter standardization
Available colorless, or color-coded for easy identification.
Spécifications
Spécifications
  • Color:
    Blue
  • Taille:
    50 mL
  • Reference Temperature:
    25 °C
  • pH:
    10.01
  • pH Accuracy:
    ±0.02
Spécifications