pH Buffer Solutions, Hach
±0.02, 25 °C, 50 mL, 7.00, Yellow
Catalog # 10199-504
Jump to:
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
Product Details & Documents
For pH meter standardization
Available colorless, or color-coded for easy identification.
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Color:Yellow
- Taille:50 mL
- Reference Temperature:25 °C
- pH:7.00
- pH Accuracy:±0.02