Trypsin Neutralizing Solution, PromoCell | Avantor
Trypsin Neutralizing Solution, PromoCell
Trypsin Neutralizing Solution, 30 mL
Catalog # 10172-556
Supplier:   Promocell
Fournisseur #:  C-41100
Trypsin Neutralizing Solution, PromoCell
Catalog # 10172-556
Supplier:  Promocell
CAS Number:  
Trypsin Neutralizing Solution, PromoCell
Trypsin Neutralizing Solution, 30 mL
CAS Number:  
Price
$76.07
Log in pour la disponibilité
Each (30ml)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Trypsin is the most widely employed enzyme used for cell detachment
This solution exhibit standardized enzyme activity and contain trypsin from extra-pure lots. This solution contains 0.05% trypsin inhibitor in 0.1% BSA.
Caution: For in vitro research use only and not for diagnostic or therapeutic procedures.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Trypsin Neutralizing Solution
  • Taille:
    30 mL
  • Cat. No.:
    10172-556
  • Storage temperature:
    –20 °C