Trypsin EDTA Solution, PromoCell
Trypsin EDTA Solution, PromoCell
Trypsin/EDTA (0.04%/0.03%), 250 ml
Catalog # 10172-552
Supplier:   Promocell
Supplier #:  C-41020
Trypsin EDTA Solution, PromoCell
Catalog # 10172-552
Supplier:  Promocell
CAS Number:  
Trypsin EDTA Solution, PromoCell
Trypsin/EDTA (0.04%/0.03%), 250 ml
CAS Number:  
Price
$135.69
Log in pour la disponibilité
Each (250ml)
Minimum order quantity is 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Trypsin is the most widely employed enzyme used for cell detachment.
  • Available in different sizes
  • Store at –20 °C in the dark
  • Thawed solutions can be stored at 4 to 8 °C
PromoCell's Trypsin Solutions exhibit standardized enzyme activity and contain trypsin from extra-pure lots.
All lots have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Caution: The products are for in vitro research use only and not for diagnostic or therapeutic procedures.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Trypsin/EDTA (0.04%/0.03%)
  • Volume:
    250 ml
Spécifications