Calcium Test Strips, MQuant®
MQuant™ test strips can be considered as a mobile laboratory on a few square millimeters of plastic strip. As a screening method they provide the user with a rapid overview of the situation, which helps in making the choice of what, and perhaps if, further analysis is required, thereby leading to potentially substantial savings in time and analytical resources. The strip is a biologically degradable polyester foil and the low reagent content, in the reaction zones, assists problem-free waste disposal.
- Easy to handle: Just dip, wait and measure visually against colour scale
- Safe: No auxiliary reagents necessary
- Immediate results within 2 minutes enables fast decisions
- Portable: Can be used inside or outside the laboratory
The calcium concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a colour scale.
Gradation: 10 - 25 - 50 - 100 mg/l Ca
- Méthode chimique:Glyoxal bishydroxyanil
- Type de conditionnement:Plastic Box(es)
- Désignation:Calcium test Strips
- Taille:1 pc
- Range:10 - 100 mg/L Ca
- No. of Tests:60
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



