METHANOL ACS 20L | Avantor
METHANOL ACS 20L
Catalog # CA10147-830
Supplier:   CFS CHEMICALS CA
Fournisseur #:  CFS-104186
METHANOL ACS 20L
Catalog # CA10147-830
Supplier:  CFS CHEMICALS CA
CAS Number:  
METHANOL ACS 20L
CAS Number:  
Price
$146.43
Log in pour la disponibilité
Each (20l)