Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Hexanes | Avantor

Hexanes

Hexanes, Reagent, 100 mL
Catalog # 470301-208
Supplier:   Ward's Science
Fournisseur #:  HH0025-100MLR
Hexanes
Catalog # 470301-208
Supplier:  Ward's Science
CAS Number:  
Hexanes
Hexanes

Hexanes, Reagent, 100 mL

CAS Number:  
Price
$17.20
Log in pour la disponibilité
Each (100ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

CAS Number: 110-54-3
Formula: C6H14
Density: 0.660—0.690 g/mL
Boiling Point: 63—68°C
Solubility: Alcohol, Acetone, and Ether
Synonyms: Hexane and n-Hexane
Shelf Life: 36 Months

Note: The chemical specifications for some items on this product page may differ from the specifications listed above. For more information, consult the Safety Data Sheet or contact your Ward's representative.

Delivery information: This product is designed for educational and teaching laboratories, and no certificate of analysis is available.

Caution: This product is flammable and toxic.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    Hexanes
  • Taille:
    100 mL
  • Chemical/Physical Specifications:
    Solution
  • Grade:
    Reagent

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.