Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Ethyl Acetate | Avantor

Ethyl Acetate

Ethyl Acetate, Laboratory, 1 L
Catalog # 470301-032
Supplier:   Ward's Science
Fournisseur #:  EE0068-1L
Ethyl Acetate
Catalog # 470301-032
Supplier:  Ward's Science
CAS Number:  
Ethyl Acetate
Ethyl Acetate

Ethyl Acetate, Laboratory, 1 L

CAS Number:  
Price
$86.50
Log in pour la disponibilité
Each (1l)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

CAS Number: 141-78-6
Formula Weight: 88.11
Formula: CH3COOC2H5
Hazard Info: Flammable, Explosive, Irritant
Density (g/mL): 0.902
Boiling Point (°C): 77
Freezing Point (°C): -83.6
Solubility: Common Organic Solvents and Slightly in Water
Synonyms: Ethyl Acetic Ester
Shelf Life (months): 36
Storage: Red

Note: The chemical specifications for some items on this product page may differ from the specifications listed above. For more information, consult the Safety Data Sheet or contact your Ward's representative.

Delivery information: This product is designed for educational and teaching laboratories, and no certificate of analysis is available.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    Ethyl Acetate
  • Taille:
    1 L
  • Chemical/Physical Specifications:
    Solution
  • Grade:
    Laboratory

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.