Eosin Y
CAS Number: 17372-87-1
Formula Weight: 691.88
Formula: C20H6Br4Na2O5
Density (g/mL): 1.018
Boiling Point (°C): Decomposes
Solubility: Water and Alcohol
Synonyms: Acid Red 87, C.I. No. 45380
Shelf Life (months): 36
Storage: Green
Note: The chemical specifications for some items on this product page may differ from the specifications listed above. For more information, consult the Safety Data Sheet or contact your Ward's representative.
: This product is designed for educational and teaching laboratories, and no certificate of analysis is available.
- Désignation:Eosin Y
- Taille:5 g
- Chemical/Physical Specifications:Powder
- Grade:Laboratory
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



