Cyclohexene
CAS Number: 110-83-8
Formula Weight: 82.15
Formula: C6H10
Hazard Info: Flammable, Toxic
Density (g/mL): 0.8102
Boiling Point (°C): 82-84
Freezing Point (°C): -103
Solubility: Alcohol
Synonyms: Benzenetetrahydride, Hexanaphthylene, Tetrahydrobenzene
Shelf Life (months): 12
Storage: Red
Note: The chemical specifications for some items on this product page may differ from the specifications listed above. For more information, consult the Safety Data Sheet or contact your Ward's representative.
: This product is designed for educational and teaching laboratories, and no certificate of analysis is available.
- Désignation:Cyclohexene
- Taille:500 mL
- Chemical/Physical Specifications:Solution
- Grade:Laboratory
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



