Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Nitric Acid | Avantor

Nitric Acid

Nitric Acid, Solution, Laboratory, 1 L
Catalog # 470301-884
Supplier:   Ward's Science
Fournisseur #:  NN0275-1L
Nitric Acid
Catalog # 470301-884
Supplier:  Ward's Science
CAS Number:  
Nitric Acid
Nitric Acid

Nitric Acid, Solution, Laboratory, 1 L

CAS Number:  
Price
111,15 $
Log in pour la disponibilité
Each (1l)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

CAS Number: 7697-37-2
Formula: HNO3
Density: 1.37—1.42 g/mL
Boiling and Freezing Point: 120 to 122 °C, -22 to -41°C
Solubility: Miscible with Water
Synonyms: Azotic Acid
Shelf Life: 12 Months

Note: The chemical specifications for some items on this product page may differ from the specifications listed above. For more information, consult the Safety Data Sheet or contact your Ward's representative.

Delivery information: This product is designed for educational and teaching laboratories, and no certificate of analysis is available.

Caution: This product is a corrosive and toxic oxidizer.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    Nitric Acid, Solution
  • Taille:
    1 L
  • Chemical/Physical Specifications:
    1 M
  • Grade:
    Laboratory

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.