Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Manganese

Manganese

Manganese, Carbon Free, Laboratory, 500 g
  470301-732
Supplier #:  MM0187-500G
Manganese
  470301-732
 :  
Manganese
Manganese

Manganese, Carbon Free, Laboratory, 500 g

 :  
 
$102.60
   
Each (500g)
 
   
 

CAS Number: 7439-96-5
Formula Weight: 54.94
Formula: Mn
Hazard Info: Toxic (fumes)
Boiling Point (°C): 2095
Freezing Point (°C): 2271
Solubility: Dilute Acids
Shelf Life (months): 36
Storage: Green

Note: The chemical specifications for some items on this product page may differ from the specifications listed above. For more information, consult the Safety Data Sheet or contact your Ward's representative.

Delivery information: This product is designed for educational and teaching laboratories, and no certificate of analysis is available.

 

 

  • Désignation:
    Manganese, Carbon Free
  • Taille:
    500 g
  • Chemical/Physical Specifications:
    Chips
  • Grade:
    Laboratory

 

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.