Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Sulfur

Sulfur, Laboratory, 100 g
Catalog # 470302-836
Supplier:   Ward's Science
 :  SS1090-100G
Sulfur
Catalog # 470302-836
Supplier:  Ward's Science
CAS Number:  
Sulfur
Sulfur

Sulfur, Laboratory, 100 g

CAS Number:  
Price
29,00 $
Log in pour la disponibilité
Each (100g)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

CAS Number: 7704-34-9
Formula Weight: 32.06
Formula: S
Hazard Info: Flammable
Density (g/mL): 2.04-2.07
Boiling Point (°C): 444
Freezing Point (°C): 116-121
Solubility: Alcohol, Organic Solvents, Not Soluble in Water
Synonyms: Sulfur Flour
Shelf Life (months): 36
Storage: Red

Note: The chemical specifications for some items on this product page may differ from the specifications listed above. For more information, consult the Safety Data Sheet or contact your Ward's representative.

 : This product is designed for educational and teaching laboratories, and no certificate of analysis is available.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    Sulfur
  • Taille:
    100 g
  • Chemical/Physical Specifications:
    Sublimed flowers
  • Grade:
    Laboratory

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.