ACK Lysing Buffer, Quality Biological
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Ammonium-Chloride-Potassium (ACK) Lysing Buffer is used for the lysis of red blood cells in samples containing white blood cells, such as EDTA-treated whole blood, buffy coats, and bone marrow.
: Manufactured under a cGMP compliant quality management system in an ISO 9001:2015 certified facility.
: Research use only.
Spécifications
Spécifications
- Désignation:ACK lysing buffer
- Volume:100 ml
- Cat. No.:10128-808
- pH:7.4 ±0.2
- Shelf life:24 months
- Sterility:Sterile filtered
- Osmolality:290 ±5% mOsm/Kg H₂O
- Shipping temperature:Ambient