Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Fluid Thioglycollate, USP

Fluid Thio Med, USP, 100 ml, Bottle, Boston round, —
Catalog # CA89423-724
 :  U121
Fluid Thioglycollate, USP
Catalog # CA89423-724
CAS Number:  
Fluid Thioglycollate, USP
Fluid Thioglycollate, USP

Fluid Thio Med, USP, 100 ml, Bottle, Boston round, —

CAS Number:  
Price
$461.00
Log in pour la disponibilité
Pack of 20 (100ml)
 
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

Fluid Thioglycollate Medium (FTM), is recommended for the use of of detecting microorganisms in sterile materials and USP sterility procedures.

Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle, Boston round
  • Désignation:
    Fluid Thio Med, USP
  • Minimum Order Quantity:
  • Volume:
    100 ml

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.