Solution d'iode de Gram stabilisé
1 gallon
Catalog # CA89407-622
Supplier: HARDY DIAGNOSTICS CA
Fournisseur #: I128
Solution d'iode de Gram stabilisé
Catalog # CA89407-622
Supplier: HARDY DIAGNOSTICS CA
CAS Number: 12298-68-9
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
A mordant used in the gram stain procedure. A stabilized, thicker iodine solution. Use with the intermediate decolorizer (Cat. no. D008) or fast decolorizer (Cat. no. D008F).
- Ready to use
- No ampules
- A longer shelf life
Synonymes: Lugol's iodine, Iodine and potassium iodide, Potassium triiodide
- CAS Number:12298-68-9
- Formule:I₃K
- Numéro MDL:MFCD00134128
- Molecular Weight:419.812 g/mol
Spécifications
Spécifications
- Taille:1 gallon