Solution d'iode de Gram stabilisé
8 oz. (250 ml)
  CA89407-620
 :  I008
Solution d'iode de Gram stabilisé
  CA89407-620
 :  12298-68-9
Solution d'iode de Gram stabilisé
Solution d'iode de Gram stabilisé
8 oz. (250 ml)
 :  12298-68-9
$35.80
Each
A mordant used in the gram stain procedure. A stabilized, thicker iodine solution. Use with the intermediate decolorizer (Cat. no. D008) or fast decolorizer (Cat. no. D008F).
  • Ready to use
  • No ampules
  • A longer shelf life
 :  Lugol's iodine, Iodine and potassium iodide, Potassium triiodide
  •  :12298-68-9
  •  :I₃K
  •  :MFCD00134128
  •  :419.812 g/mol
  • Taille:
    8 oz. (250 ml)