Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Modified EC Medium, CRITERION™, Hardy Diagnostics | Avantor

Modified EC Medium, CRITERION™, Hardy Diagnostics

2 kg, Bucket
Catalog # CA89406-682
Modified EC Medium, CRITERION™, Hardy Diagnostics
Catalog # CA89406-682
Supplier:  
CAS Number:  
Modified EC Medium, CRITERION™, Hardy Diagnostics
Modified EC Medium, CRITERION™, Hardy Diagnostics

2 kg, Bucket

CAS Number:  
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
ACTEROTM MODIFIED EC MEDIUM 2KG Catalog #CA10066-812

Le produit CA10066-812 est similaire à CA89406-682 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.

Product Details & Documents

CRITERION™ Modified EC Medium is for the detection of Escherichia coli 0157:H

  • Wide mouth opening - reduces dust and allows easy scooping
  • Convenient handgrip - 'no slip' finger holds
  • Stackable containers
  • High solubility - dissolves quickly
  • Custom and bulk products available - to your specifications

Dehydratedculture media with engineered container.

Certifications: BSE Free

Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bucket
  • Taille:
    2 kg
  • Cat. No.:
    CA89406-682
  • Storage temperature:
    –2-30°C

Spécifications