Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
D/E Neutralizing Broth, CRITERION™, Hardy Diagnostics | Avantor

D/E Neutralizing Broth, CRITERION™, Hardy Diagnostics

500 g, Bottle, wide mouth
Catalog # CA89406-310
Fournisseur #:  C7371
D/E Neutralizing Broth, CRITERION™, Hardy Diagnostics
Catalog # CA89406-310
CAS Number:  
D/E Neutralizing Broth, CRITERION™, Hardy Diagnostics
D/E Neutralizing Broth, CRITERION™, Hardy Diagnostics

500 g, Bottle, wide mouth

CAS Number:  
Price
$158.00
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

CRITERION™ D/E Neutralizing Broth is an employed for neutralizing of antiseptics and disinfectants and detecting organisms remaining after treatment

  • Wide mouth opening - reduces dust and allows easy scooping
  • Convenient handgrip - 'no slip' finger holds
  • Stackable containers
  • High solubility - dissolves quickly
  • Custom and bulk products available - to your specifications

This broth is especially suited for environmental sampling where neutralization of the chemical is important to determine its bactericidal activity. Dehydratedculture media with engineered container.

 : BSE Free

Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle, wide mouth
  • Taille:
    500 g
  • Cat. No.:
    CA89406-310
  • Storage temperature:
    2-8°C

Spécifications