Deoxycholate Lactose Agar, CRITERION™, Hardy Diagnostics
2 kg, Bucket
: C5562
CRITERION™ Deoxycholate Lactose Agar for cultivation, maintenance, fermentation reaction and motility determination of bacteria
- Wide mouth opening - reduces dust and allows easy scooping
- Convenient handgrip - 'no slip' finger holds
- Stackable containers
- High solubility - dissolves quickly
- Custom and bulk products available - to your specifications
Dehydratedculture media with engineered container.
: BSE Free
- Type de conditionnement:Bucket
- Taille:2 kg
- Cat. No.:CA89405-358
- Storage temperature:–2-30°C
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.