Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Ethyl Ether | Avantor

Ethyl Ether

Ethyl Ether, Laboratory, 500 mL
Catalog # 470301-076
Supplier:   Ward's Science
Fournisseur #:  DD0037-500ML
Ethyl Ether
Catalog # 470301-076
Supplier:  Ward's Science
CAS Number:  
Ethyl Ether
Ethyl Ether

Ethyl Ether, Laboratory, 500 mL

CAS Number:  
Price
$64.25
Log in pour la disponibilité
Each (500ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

CAS Number: 60-29-7
Formula Weight: 74.12
Formula: (C2H5)2O
Hazard Info: Flammable, Explosive, Toxic
Density (g/mL): 0.71
Boiling Point (°C): 35.8
Freezing Point (°C): -123
Solubility: Common Organic Solvents and Slightly in Water
Synonyms: Diethyl Ether, Ether
Shelf Life (months): 12
Storage: Red

Note: The chemical specifications for some items on this product page may differ from the specifications listed above. For more information, consult the Safety Data Sheet or contact your Ward's representative.

Delivery information: This product is designed for educational and teaching laboratories, and no certificate of analysis is available.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    Ethyl Ether
  • Taille:
    500 mL
  • Chemical/Physical Specifications:
    Solution
  • Grade:
    Laboratory

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.