Wright-Giemsa stain
3.8 L (1 gal.)
Catalog # CA84000-184
Supplier:   Thermo Scientific
 :  89014
Wright-Giemsa stain
Catalog # CA84000-184
Supplier:  Thermo Scientific
CAS Number:  
Wright-Giemsa stain
Wright-Giemsa stain
3.8 L (1 gal.)
CAS Number:  
Price
$739.48
Log in pour la disponibilité
Each (1US Gal)
Product Details & Documents
Rapidly and conveniently stain blood smears with Epredia™ Wright Giemsa Stain.
Synonymes:  Wright-Giemsa Solution
  • Numéro MDL:MFCD00132593
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    3.8 L (1 gal.)
Spécifications