Wright-Giemsa stain | Avantor
Wright-Giemsa stain
1 L (33.8 oz.)
Catalog # CA84000-182
Supplier:   Thermo Scientific
Fournisseur #:  89013
Wright-Giemsa stain
Catalog # CA84000-182
Supplier:  Thermo Scientific
CAS Number:  
Wright-Giemsa stain
Wright-Giemsa stain
1 L (33.8 oz.)
CAS Number:  
Price
$351.87
Log in pour la disponibilité
Each (32oz)
Product Details & Documents
Rapidly and conveniently stain blood smears with Epredia™ Wright Giemsa Stain.
Synonymes:  Wright-Giemsa Solution
  • Numéro MDL:MFCD00132593
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    1 L (33.8 oz.)