Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Dehydrant Blends, Epredia | Avantor

Dehydrant Blends, Epredia

Dehydrant 100%, Poly Bottle, 1 gal.
Catalog # CA66004-946
Supplier:   Thermo Scientific
Fournisseur #:  6201
Dehydrant Blends, Epredia
Catalog # CA66004-946
Supplier:  Thermo Scientific
CAS Number:  
Dehydrant Blends, Epredia
Dehydrant Blends, Epredia

Dehydrant 100%, Poly Bottle, 1 gal.

CAS Number:  
Price
$463.10
Log in pour la disponibilité
Case of 4 (950ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Process and stain histological and cytological specimens with these blends of denatured ethyl alcohol reagent.

  • Blend of ethyl, methyl and isopropyl alcohols
  • Can be used as a dye or stain solvent
  • Miscible with all clearing agents

Process and stain histological and cytological specimens with Epredia™ Dehydrant Blends. These denatured ethyl alcohol reagent blends are specifically designed for processing and staining histological and cytological specimens.

Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Poly Bottle
  • Désignation:
    Dehydrant 100%
  • Taille:
    1 gal.

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.