Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sodium Hydroxide

Sodium Hydroxide

Sodium Hydroxide, Solution, Laboratory, 500 mL
  470302-568
Supplier #:  SS0582-500ML
Sodium Hydroxide
  470302-568
 :  
Sodium Hydroxide
Sodium Hydroxide

Sodium Hydroxide, Solution, Laboratory, 500 mL

 :  
 
13,75 $
   
Each (500ml)
 
   
 

CAS Number: 1310-73-2
Formula: NaOH
Density: 2.13 g/mL
Boiling and Freezing Point: 1390°C, 318°C
Solubility: Water and Alcohol
Synonyms: Caustic Soda
Shelf Life: 36 Months

Note: The chemical specifications for some items on this product page may differ from the specifications listed above. For more information, consult the Safety Data Sheet or contact your Ward's representative.

Delivery information: This product is designed for educational and teaching laboratories, and no certificate of analysis is available.

Caution: This product is corrosive and toxic.

 

 

  • Désignation:
    Sodium Hydroxide, Solution
  • Taille:
    500 mL
  • Chemical/Physical Specifications:
    0.5 M
  • Grade:
    Laboratory

 

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.