Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Heart Lysate, ProSci | Avantor

Heart Lysate, ProSci

Normal, Cryopreserved, 0.1 mg, Mouse, Heart
Catalog # 10062-630
Supplier:   Prosci
Fournisseur #:  1401
Heart Lysate, ProSci
Catalog # 10062-630
Supplier:  Prosci
CAS Number:  
Heart Lysate, ProSci

Normal, Cryopreserved, 0.1 mg, Mouse, Heart

CAS Number:  
Price
$341.68
Log in pour la disponibilité
Each (100µG)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

Heart tissue lysate was prepared by homogenization in modified RIPA buffer (150 mM sodium chloride, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 1 mM ethylenediaminetetraacetic acid, 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholic acid, 0.1% sodium dodecylsulfate, 5 μg/ml of aprotinin, 5 μg/ml of leupeptin

Tissue and cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bio-Rad protein assay. The product was boiled for 5 min in 1 x SDS sample buffer (50 mM Tris-HCl pH 6.8, 12.5% glycerol, 1% sodium dodecylsulfate, 0.01% bromophenol blue) containing 5% β-mercaptoethanol.

Spécifications

Spécifications

  • Format de cellule:
    Cryopreserved
  • Désignation:
    Normal
  • Taille:
    0.1 mg
  • Source:
    Mouse
  • Tissue:
    Heart
  • Cat. No.:
    10062-630
  • Storage conditions:
    Store at 2-8°C for continuous use. For extended storage, freeze working aliquots at -70°C.
  • Concentration:
    2 mg/mL
  • Tested applications:
    WB
  • Storage buffer:
    Heart lysate is supplied in SDS sample buffer containing 5% β-mercaptoethanol.

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.