Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
WebSeal™ Micro Titre Vials | Avantor

WebSeal™ Micro Titre Vials

Micro titer plate vial for 96 wells, L×H: 7.25×60.5 mm, 1.50 ml, Round bottom, Glass, Clear, Non
Catalog # 10036-304
Supplier:   Thermo Scientific
Fournisseur #:  60180-V106
WebSeal™ Micro Titre Vials
Catalog # 10036-304
Supplier:  Thermo Scientific
WebSeal™ Micro Titre Vials
WebSeal™ Micro Titre Vials

Micro titer plate vial for 96 wells, L×H: 7.25×60.5 mm, 1.50 ml, Round bottom, Glass, Clear, Non

Price
$775.99
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Pack of 500
Product Details & Documents

Micro titre plate vials for use in chromatography applications.

Spécifications
  • Avec bouchon:
    Non
  • Capacité:
    1.50 ml
  • Color:
    Clear
  • Désignation:
    Micro titer plate vial for 96 wells, L×H: 7.25×60.5 mm
  • Matière:
    Glass
  • Bottom Style:
    Round bottom
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.