Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
WebSeal™ Micro Titre Vials | Avantor

WebSeal™ Micro Titre Vials

Micro titer plate vial for 96 wells, L×H: 7.6×45.9 mm, 1.00 ml, Round bottom, Glass, Clear, Non
Catalog # 10036-088
Supplier:   Thermo Scientific
Fournisseur #:  60180-V110
WebSeal™ Micro Titre Vials
Catalog # 10036-088
Supplier:  Thermo Scientific
WebSeal™ Micro Titre Vials
WebSeal™ Micro Titre Vials

Micro titer plate vial for 96 wells, L×H: 7.6×45.9 mm, 1.00 ml, Round bottom, Glass, Clear, Non

Price
$661.51
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Pack of 960
Product Details & Documents

Micro titre plate vials for use in chromatography applications.

Spécifications
  • Avec bouchon:
    Non
  • Capacité:
    1.00 ml
  • Color:
    Clear
  • Désignation:
    Micro titer plate vial for 96 wells, L×H: 7.6×45.9 mm
  • Matière:
    Glass
  • Bottom Style:
    Round bottom