Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Lithium hydroxyde ≥98%, Supelco® | Avantor

Lithium hydroxyde ≥98%, Supelco®

Plastic bottle, 1 kg
Catalog # EM1.05691.1000
Corrosif
Irritant
Fournisseur #:  1056911000
Lithium hydroxyde ≥98%, Supelco®
Catalog # EM1.05691.1000
Supplier:  
CAS Number:  1310-65-2
Lithium hydroxyde ≥98%, Supelco®

Plastic bottle, 1 kg

CAS Number:  1310-65-2
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
LITHIUM HYDROXIDE 98+ 1 1KG Catalog #CA1.05691.1000

Le produit CA1.05691.1000 est un remplacement de EM1.05691.1000 et a le même emballage et les mêmes spécifications, mais peut être d'une quantité différente.

Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
  • CAS Number:1310-65-2
  • Formule:LiOH
  • Numéro MDL:MFCD00011095
  • Molecular Weight:23.95 g/mol
  • ONU:2680
  • MARC:8,II
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Solubility:
    71 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    462 °C
  • Molar Mass:
    23.95 g/mol
  • Bulk Density:
    550 kg/m3
  • Density:
    2.54 g/cm3
  • pH:
    12 (50 g/l, H2O, 50 °C)

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Taille:
    1 kg

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.