Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
0,00 $
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
10FG/UL OFN GC/MS CHECKOUT STD 3X1ML
Catalogue # CA10030-600
Fournisseur:
Agilent Technologies
Agrandir l'image
10FG/UL OFN GC/MS CHECKOUT STD 3X1ML
Catalogue # CA10030-600
Fournisseur:
Agilent Technologies
Supplier Number:
5190-0585
Frequently Bought Together
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
Fournisseur: VWR International
VWR® Universal Pipette Tips
Fournisseur: VWR International
Acétonitrile ≥99.9% (by GC), OmniSolv®, gradient grade for HPLC, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: BDH
VWR® Disposable Petri Dishes
Fournisseur: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Fournisseur: VWR International
Falcon® Centrifuge Tubes, Conical Bottom, Corning
Fournisseur: Corning